SRP6091
FKBP1a/FKBP12 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
12 kDa FK506-binding protein, Calstabin-1, FK506 binding protein 1a, Immunophilin FKBP12, PPIase FKBP1A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
14.1 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... FKBP1A(2280)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)