SRP3325
Uterglobin Peptide
≥98% (HPLC), human recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
Clara cell phospholipid-binding protein, Secretoglobin family 1A member 1, Urinary protein 1
Selecione um tamanho
R$ 1.591,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.591,00
Produtos recomendados
Nome do produto
UTERGLOBULIN human, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
8.0 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SCGB1A1(7356)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)