SRP3026
sDLL-4 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Delta-like protein 4, Drosophila Delta homolog 4
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
>1.5 μg/mL (
)
peso molecular
54.0 kDa
embalagem
pkg of 25 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... DLL4(54567)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)