Documentos Principais
SRP0601
Sigma-Aldrich
PD-1 (L128A), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, Programmed cell death 1, SLEB2
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 2.664,00
R$ 2.664,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 2.664,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
R$ 2.664,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
44.5 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PDCD1(5133)
Descrição geral
Human secreted Programmed Cell Death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as CD279, PDCD1, and SLEB2, GenBank Accession No. NM_014143, a.a. 25-167 with an L128A mutation, fused at the Cterminus with the Fc portion of human IgG1, and C-terminal Avitag , expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 44.5 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Informações legais
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)