5.09665
Glucokinase Activator III, Ro-28-1675
Sinônimo(s):
Glucokinase Activator III, Ro-28-1675, GK Activator III, Hexokinase D Activator III, Hexokinase IV Activator III, Ro-28-0450 ( R)-enantiomer, RO0281675, GK Activator III, Hexokinase D Activator III, Hexokinase IV Activator III, Ro-28-0450 (R)-enantiomer, RO0281675
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(C)c1ccc(cc1)[C@@H](CC3CCCC3)C(=O)Nc2[s]ccn2
InChI
1S/C18H22N2O3S2/c1-25(22,23)15-8-6-14(7-9-15)16(12-13-4-2-3-5-13)17(21)20-18-19-10-11-24-18/h6-11,13,16H,2-5,12H2,1H3,(H,19,20,21)/t16-/m1/s1
chave InChI
NEQSWPCDHDQINX-MRXNPFEDSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Glucokinase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Grimsby, J., et al. 2003. Science301, 370.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3