MABC697
Anti-ACLY, clone 5F8D11 Antibody
clone 5F8D11, from mouse
Sinônimo(s):
ATP-citrate synthase, ATP-citrate (pro-S-)-lyase, ACL, Citrate cleavage enzyme
About This Item
FACS
IF
IHC
WB
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5F8D11, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, monkey
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACLY(47)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected ACLY in HeLa cells.
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected ACLY in HeLa cells.
ELISA: A 1:10,000 dilution from a representative lot was used on control antigen (100 ng) and antigen (10 ng, 50 ng, 100 ng) in ELISA (Direct).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected ACLY in HeLa, NIH/3T3, C6, COS7, and Raji cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2