Documentos Principais
SRP0579
Sigma-Aldrich
Human TDO, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
3-dioxygenase, TDO-2, TDO2, Tryptophan 2
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 2.773,00
R$ 2.773,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 2.773,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
R$ 2.773,00
Check Cart for Availability
recombinante
expressed in E. coli
Formulário
frozen liquid
peso molecular
49 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... TDO2(6999)
Descrição geral
Human Tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO), also known as TDO2, GenBank Accession No. NM_005651, a.a. 2-406(end) with an N-terminal His-tag, expressed in an E. coli cell expression system. MW = 49 kDa.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)