Documentos Principais
SRP0580
Sigma-Aldrich
Mouse IDO1, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
3-dioxygenase 1, IDO, IDO1, Indoleamine 2
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 2.773,00
R$ 2.773,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 2.773,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
R$ 2.773,00
Check Cart for Availability
recombinante
expressed in E. coli
Formulário
frozen liquid
peso molecular
46 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
mouse ... IDO1(15930)
Descrição geral
Mouse IDO1, also known as Indoleamine 2,3-dioxygenase 1, GenBank Accession No. NM_008324, a.a. 2-407(end) with an Nterminal His-tag, expressed in the presence of hemin in an E. coli cell expression system. MW = 46 kDa.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)