Documentos Principais
P67609
Sigma-Aldrich
4-Pyridylcarbinol N-oxide
98%
Sinônimo(s):
4-Pyridinemethanol N-oxide
Selecione um tamanho
1 G
R$ 616,00
R$ 616,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 616,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
125.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 616,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
crystals
pf
124-127 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cc[n+]([O-])cc1
InChI
1S/C6H7NO2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8H,5H2
chave InChI
ZJGXPKKVSNSGRJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)