Documentos Principais
SRP0535
Sigma-Aldrich
CD160, His-Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Natural killer cell receptor BY55
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 3.621,00
R$ 3.621,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 3.621,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
R$ 3.621,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
17.5 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CD160(11126)
Descrição geral
Human CD160, also known as Natural killer cell receptor BY55, GenBank Accession No. NM_007053, a.a. 27-159 expressed in a HEK293 cell expression system, with a Cterminal His-tag and enzymatically biotinlabeled using Avitag technology. MW = 17.5 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Informações legais
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)