Documentos Principais
SRP0475
Sigma-Aldrich
TAF1 (1519-1651) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
DYT3, KAT4, TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 250 kDa, TAF2ADYT3/TAF1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.520,00
R$ 3.520,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.520,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
R$ 3.520,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
16.4 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... TAF1(6872)
Descrição geral
Human Bromodomain TAF1 (GenBank Accession No. NM_004606) amino acids 1519 – 1651 with N-terminal HIS-tag, MW = 16.4 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
W Sako et al.
Neuroscience, 189, 100-107 (2011-05-28)
The neuron-specific isoform of the TAF1 gene (N-TAF1) is thought to be involved in the pathogenesis of DYT3 dystonia, which leads to progressive neurodegeneration in the striatum. To determine the expression pattern of N-TAF1 transcripts, we developed a specific monoclonal