AV32473
Anti-TAF1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-BA2R, Anti-CCG1, Anti-CCGS, Anti-DYT3, Anti-KAT4, Anti-NSCL2, Anti-OF, Anti-TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 250 kDa
Selecione um tamanho
R$ 3.042,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.042,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
215 kDa
reatividade de espécies
bovine, dog, rat, pig, human, rabbit
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TAF1(6872)
Descrição geral
Rabbit Anti-TAF1 antibody recognizes canine, human, mouse, and rat TAF1.
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)