SRP0117
Sirtuin 3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Mitochondrial nicotinamide adenine dinucleotide-dependent deacetylase, SIR2L3, SIRT3, Silent mating type information regulation 2, sir2-like 3
Selecione um tamanho
R$ 2.964,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.964,00
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
59 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... SIRT3(23410)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)