SML1138
IKK-16 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(4-Pyrrolidin-1-yl-piperidin-1-yl)-[4-(4-benzo[b]thiophen-2-yl-pyrimidin-2-ylamino)phenyl]carboxamide dihydrochloride, IKK16 hydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1CCC(N2CCCC2)CC1)C3=CC=C(NC4=NC=CC(C5=CC(C=CC=C6)=C6S5)=N4)C=C3.C
InChI
1S/C28H29N5OS.CH4/c34-27(33-17-12-23(13-18-33)32-15-3-4-16-32)20-7-9-22(10-8-20)30-28-29-14-11-24(31-28)26-19-21-5-1-2-6-25(21)35-26;/h1-2,5-11,14,19,23H,3-4,12-13,15-18H2,(H,29,30,31);1H4
chave InChI
YJGZKHHCMOHIFA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)