Documentos Principais
SML3826
Sigma-Aldrich
LW-3-254
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3aR,4R,4aR,5aS,6S,6aS)-2-(4-(2-(3,5-dichlorophenyl)-2-oxoethoxy)phenyl)-4,4a,5,5a,6,6a-hexahydro-4,6-ethenocyclopropa[f]isoindole-1,3(2H,3aH)-dione, Analog 13
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H19Cl2NO4
Peso molecular:
468.33
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
LW-3-254, a derivative of MM0299, is an orally bioavailable and blood-brain barrier penetrant, selective and potent inhibitor of lanosterol synthase (LSS) that exhibits anti-glioblastoma activity. LW-3-254 stimulates 24(S),25-epoxycholesterol (EPC) synthesis in GBM tumors, which induces toxicity in glioma stem-like cells. It potently inhibits Mut6 (Glioblastoma stem-like cells) cell growth by depleting cellular cholesterol.
Orally bioavailable and blood-brain barrier penetrant, selective and potent inhibitor of lanosterol synthase (LSS)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Selective and brain-penetrant lanosterol synthase inhibitors target glioma stem-like cells by inducing 24(S),25-epoxycholesterol production
Cell Chemical Biology, 30(2), 214-229 (2023)