P4194
DL-threo-1-Phenyl-2-palmitoylamino-3-morpholino-1-propanol
98%
Sinônimo(s):
(±)-PPMP
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
powder
tipo de lipídio
phosphoglycerides
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@H](CN1CCOCC1)[C@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C29H50N2O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-20-28(32)30-27(25-31-21-23-34-24-22-31)29(33)26-18-15-14-16-19-26/h14-16,18-19,27,29,33H,2-13,17,20-25H2,1H3,(H,30,32)/t27-,29-/m1/s1
chave InChI
OFBANDBMHLEMFA-XRKRLSELSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3