SML3712
NG-497
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-(4-Ethoxyphenyl)-4-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid, 1-methylethyl ester, Isopropyl 6-(4-ethoxyphenyl)-4-methoxypicolinate, NG 497, NG497
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC(OC)=CC(C2=CC=C(OCC)C=C2)=N1)OC(C)C
InChI
1S/C18H21NO4/c1-5-22-14-8-6-13(7-9-14)16-10-15(21-4)11-17(19-16)18(20)23-12(2)3/h6-12H,5H2,1-4H3
chave InChI
VYEIBLWRGBQRPI-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)