F5662
Monoclonal Anti-HLA Class I Antigen−FITC antibody produced in mouse
clone W6/32, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-HLA Class I Antigen
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
W6/32, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
monkey, human
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:10 using acetone-fixed human tonsil frozen sections.
flow cytometry: 10 μL using 1 × 106 cells
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HLA-A(3105) , HLA-B(3106) , HLA-C(3107)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The previously assigned protein identifier P01892 has been merged into P04439. Full details can be found on the UniProt database.
Especificidade
4th Workshop: code no. P1
5th Workshop: code nos. BP166, BP288, BP407, B 005
Imunogênio
Aplicação
- flow cytometric analysis
- immunoprecipitation
- complement mediated cytotoxicity
- immunocytochemistry
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Protocolos
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.