Documentos
SML3654
Sigma-Aldrich
Lockdown
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,2-Bis[4-(3,4-dicarboxyphenoxy)phenyl]propane, 4,4′-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[1,2-benzenedicarboxylic acid], BTB 13888
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H24O10
Número CAS:
Peso molecular:
556.52
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C1=CC=C(OC2=CC(C(O)=O)=C(C(O)=O)C=C2)C=C1)(C)C(C=C3)=CC=C3OC4=CC(C(O)=O)=C(C(O)=O)C=C4
Ações bioquímicas/fisiológicas
Lockdown (Cpd12) is a cell permeable, potent, and selective allosteric inhibitor of phosphatase PPM1F.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3