SML3645
LJH685
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,6-Difluoro-4-(4-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl)pyridin-3-yl)phenol, 2,6-Difluoro-4-[4-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-3-pyridinyl]phenol, LJH 685, LJH-685, NVP-LJH685
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3