SML3579
Pyrimethamine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,4-Diamino-5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine, 5-(4-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Wramed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
chave InChI
WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3