Documentos Principais
SML3547
Sigma-Aldrich
8RK59
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-1-Xyano-N-(5-(2-(4-(4-(5,5-difluoro-1,3,7,9-tetramethyl-5H-4λ4,5λ4-dipyrrolo[1,2-c:2′,1′-f][1,3,2]diazaborinin-10-yl)butyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)acetyl)-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H39BF2N10O2S
Número CAS:
Peso molecular:
688.60
Código UNSPSC:
41104922
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
, Faint orange to red
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C([C@H]1CCN(C#N)C1)NC2=NC3=C(S2)CN(C(CN4N=NC(CCCCC(C5=C(C)C=C(C)N5[B-]6(F)F)=C7[N+]6=C(C)C=C7C)=C4)=O)CC3
Ações bioquímicas/fisiológicas
8RK59 is a cellularly active covalent fluorescent probe that targets selectively active UCHL1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1). 8RK59 selectively and spatiotemporally report UCHL1 activity in zebrafish embryos.
Cellularly active covalent fluorescent probe that targets selectively active UCHL1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Raymond Kooij et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(39), 16825-16841 (2020-09-05)
Many reagents have emerged to study the function of specific enzymes in vitro. On the other hand, target specific reagents are scarce or need improvement, allowing investigations of the function of individual enzymes in their native cellular context. Here we