SML3465
Toosendanin
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1S,2aR,3aS,3bS,4R,5aR,6R,7S,9S,9aS,9bR,11R,11aR,14S)-1-(furan-3-yl)-4,9,14-trihydroxy-3b,6,11a-trimethyl-10-oxotetradecahydro-1H-6,9a-(methanooxymethano)naphtho[1′,2′:6,7]indeno[1,7a-b]oxirene-7,11-diyl diacetate, 28-Deacetylsendanin, Chuanliansu
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]1([C@H]2OC(C)=O)[C@]3([C@]([H])(O3)C[C@H]1C4=COC=C4)[C@]5(C)[C@H](O)C[C@@]6([H])[C@@](C)([C@@H]7O)[C@H](OC(C)=O)C[C@H](O)[C@]6(CO7)[C@@]5([H])C2=O
InChI
1S/C30H38O11/c1-13(31)39-20-10-19(34)29-12-38-25(36)26(20,3)17(29)9-18(33)28(5)23(29)22(35)24(40-14(2)32)27(4)16(15-6-7-37-11-15)8-21-30(27,28)41-21/h6-7,11,16-21,23-25,33-34,36H,8-10,12H2,1-5H3/t16-,17-,18+,19-,20+,21+,23-,24-,25+,26+,27+,28+,29+,30+/m0/
chave InChI
NAHTXVIXCMUDLF-RFNFAWMESA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)