Documentos Principais
SML3425
Sigma-Aldrich
Harpagoside
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1S ,4aS ,5R ,7S ,7aS )-1,4a,5,6,7,7a-Hexahydro-4a,5-dihydroxy-7-methyl-7-[[(2E )-1-oxo-3-phenyl-2-propen-1-yl]oxy]cyclopenta[c ]pyran-1-yl β-D-glucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H30O11
Número CAS:
Peso molecular:
494.49
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -50 to -30°
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C[C@@]3([C@H]2[C@](C[C@H]3O)(OC(=O)\C=C\c4ccccc4)C)O
InChI
1S/C24H30O11/c1-23(35-16(27)8-7-13-5-3-2-4-6-13)11-15(26)24(31)9-10-32-22(20(23)24)34-21-19(30)18(29)17(28)14(12-25)33-21/h2-10,14-15,17-22,25-26,28-31H,11-12H2,1H3/b8-7+/t14-,15-,17-,18+,19-,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
chave InChI
KVRQGMOSZKPBNS-FMHLWDFHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Harpagoside is an orally available iridoid glycoside and an active component of Harpagophytum extract with cardioprotective effects. Harpagoside is shown to directly bind to and activate ACE2. Allosterically inhibits ACE2 binding to spike protein and reduces viral entry and lessen SARS-CoV-2 infection. Harpagoside was reported to suppress AP-1, IL-6, COX-1/2, c-FOS, NF-ĸB expression and upregulate BMP2 and Wnt signaling pathways.
Orally available iridoid glycoside that exhibits cardioprotective effects; anti-viral and a direct ACE2 activator
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)