Documentos Principais
SML3186
Sigma-Aldrich
BMS-626529
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(4-Benzoyl-1-piperazinyl)-2-[4-methoxy-7-(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl]-1,2-ethanedione, 1-(4-Benzoylpiperazin-1-yl)-2-[4-methoxy-7-(3-methyl-1,2,4-triazol-1-yl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl]ethane-1,2-dione, BMS 626529, Temsavir
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.074,00
25 MG
R$ 4.326,00
R$ 1.074,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.074,00
25 MG
R$ 4.326,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H23N7O4
Número CAS:
Peso molecular:
473.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
R$ 1.074,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)N(CC2)CCN2C(C(C3=CNC4=C(N5C=NC(C)=N5)N=CC(OC)=C43)=O)=O
InChI
1S/C24H23N7O4/c1-15-27-14-31(28-15)22-20-19(18(35-2)13-26-22)17(12-25-20)21(32)24(34)30-10-8-29(9-11-30)23(33)16-6-4-3-5-7-16/h3-7,12-14,25H,8-11H2,1-2H3
chave InChI
QRPZBKAMSFHVRW-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
BMS-626529 is an HIV attachment inhibitor. HIV entry requires several steps in sequence starting with HIV surface protein gp120 binding to the CD4 receptor followed by a conformational change in gp120, eventually resulting in the fusion of HIV and the T cell membranes, allowing entry of the viral core into the cell. BMS-626529 prevents gp120 from binding to CD4. There is considerable heterogeneity within gp120 viral isolates. However, BMS-626529 was active against the majority of HIV-1 viruses with EC50 values <10 nM against most. Because of solubility problems, BMS-626529 is administered as its prodrug, BMS-663068.
HIV attachment inhibitor
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)