Documentos Principais
SML3139
Sigma-Aldrich
ITE
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(1′H-Indole-3′-carbonyl)thiazole-4-carboxylic acid methyl ester, 2-(1H-Indole­3-carbonyl)thiazole­-4-­carboxylic acid methyl ester, Methyl 2-(1H-indole-3-carbonyl)thiazole-4-carboxylate, 2-(1’H-Indole-3′-carbonyl)-thiazole-4-carboxylic acid
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 777,00
25 MG
R$ 3.142,00
R$ 777,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 777,00
25 MG
R$ 3.142,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
286.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 777,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1csc(n1)C(=O)c2c[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C14H10N2O3S/c1-19-14(18)11-7-20-13(16-11)12(17)9-6-15-10-5-3-2-4-8(9)10/h2-7,15H,1H3
chave InChI
KDDXOGDIPZSCTM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Endogenous ligand identified for aryl hydrocarbon receptor (AHR); ligand inducible transcription factor.
ITE is an endogenous aryl hydrocarbon (Ah) receptor (AhR) agonist with broad-spectrum species reactivity and 5-fold higher potency than beta-naphthoflavone (by cell-based reporter assay). ITE upregulates CYP1A1/downregulates AhR in Hepa cells (0.1-5 μM), and induces fetus AhR activation in pregnant mice in vivo (1.4mg ITE/mL DMSO/kg bw i.v. on gestation day/GD 14, fetal AhR activation assessed on GD15).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)