Documentos Principais
SML3061
Sigma-Aldrich
BSJ-04-122
>97% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(2-((5-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)phenyl)acrylamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 878,00
25 MG
R$ 2.817,00
R$ 878,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 878,00
25 MG
R$ 2.817,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12ClN5O
Número CAS:
Peso molecular:
313.74
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 878,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
>97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
BSJ-04-122 is a cell penetrant, potent and selective covalent inhibitor of MKK4 and MKK7 (MAP2K4/7) that binds to Cys247 of MKK4. It potently inhibits JNK phosphorylation. BSJ-04-122 exhibits antiproliferative effects against triple-negative breast cancer cells. Also, BSJ-04-122 enhances antiproliferative activity of JNK-IN-8.
cell penetrant, potent and selective covalent inhibitor of MKK4 and MKK7 (MAP2K4/7)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)