Documentos Principais
SML3023
Sigma-Aldrich
NR187
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-((4-Chlorobenzyl)(ethyl)amino)-4-(cyclopentylamino)-N-(3-(2-oxopyrrolidin-1-yl)propyl)pyrimidine-5-carboxamide, NR162 control, NR162 inactive control, NR162 negative control
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 973,00
25 MG
R$ 3.916,00
R$ 973,00
Previsão de entrega em20 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 973,00
25 MG
R$ 3.916,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H35ClN6O2
Peso molecular:
499.05
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 973,00
Previsão de entrega em20 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
film
cor
colorless
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inactive analog of and negative control for the potent and selective inhibitor NR162 against the calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase CASK.
NR187 is an inactive analog of and negative control for the potent and selective inhibitor NR162 against the calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase CASK
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)