Documentos Principais
SML1041
Sigma-Aldrich
Atreleuton
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-N-(3-(5-(4-Fluorophenylmethyl)thien-2-yl)-1-methyl-2-propynyl)-N-hydroxyurea, A8576, ABT 761, VIA-2291
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 513,00
25 MG
R$ 1.829,00
R$ 513,00
Previsão de entrega em05 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 513,00
25 MG
R$ 1.829,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H15FN2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
318.37
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
R$ 513,00
Previsão de entrega em05 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +40 to +50°, c = 1 in methanol
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)Cc2[s]c(cc2)C#C[C@H](N(O)C(=O)N)C
InChI
1S/C16H15FN2O2S/c1-11(19(21)16(18)20)2-7-14-8-9-15(22-14)10-12-3-5-13(17)6-4-12/h3-6,8-9,11,21H,10H2,1H3,(H2,18,20)/t11-/m1/s1
chave InChI
MMSNEKOTSJRTRI-LLVKDONJSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atreleuton is a reversible 5-lipoxygenase inhibitor.
Atreleuton is a reversible 5-lipoxygenase inhibitor. Atreleuton exhibits potent and selective inhibition of leukotriene formation both in vitro and in vivo.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research