1.03296
Chloroform-D1
0.03 vol.% TMS, deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv™
Sinônimo(s):
Chloroform-D1, Deuterochloroform
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
211 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
potência
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.01% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
0.03% Tetramethylsilane (NMR)
p.e.
60 °C/1013 hPa
pf
-64.1 °C
solubilidade
4.6 g/L
densidade
1.50 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)[2H]
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.01 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum): 0.03%
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3