SML2926
FT895
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,3-Dihydro-N-hydroxy-1,1-dimethyl-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyrazinyl]-1H-isoindole-4-carboxamide, FT 895, FT-895, HDTK 070, HDTK-070, HDTK070, N-Hydroxy-1,1-dimethyl-2-(5-(trifluoromethyl)pyrazin-2-yl)isoindoline-4-carboxamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ncc(nc1)N2C(c3c(c(ccc3)C(=O)NO)C2)(C)C
chave InChI
XCLPBILTRRWOIL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)