Documentos Principais
SML1484
Sigma-Aldrich
Allyphenyline oxalate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(1-(2-Allylphenoxy)ethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole oxalate, 4,5-Dihydro-2-[1-[2-(2-propen-1-yl)phenoxy]ethyl]-1H-Imidazole ethanedioate (1:1)
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 660,00
R$ 660,00
Previsão de entrega em15 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 660,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H18N2O · C2H2O4
Número CAS:
Peso molecular:
320.34
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 660,00
Previsão de entrega em15 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CCC1=C(OC(C)C2=NCCN2)C=CC=C1.O=C(O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O.C2H2O4/c1-3-6-12-7-4-5-8-13(12)17-11(2)14-15-9-10-16-14;3-1(4)2(5)6/h3-5,7-8,11H,1,6,9-10H2,2H3,(H,15,16);(H,3,4)(H,5,6)
chave InChI
JYZGXSWKEOEVHA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Allyphenyline is a potent α2C-adrenoceptor/serotonin 5-HT1A receptor agonist and α2A-adrenoceptor antagonist
Allyphenyline is a potent α2C-adrenoceptor/serotonin 5-HT1A receptor agonist and α2A-adrenoceptor antagonist that exhibits anxiolytic effect and antidepressant activity. Allyphenyline attenuates opioid and alcohol withdrawal symptoms including hyperlocomotion and anxiety.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)