Documentos Principais
SML3366
Sigma-Aldrich
SIS17
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
N′-Hexadecylthiophene-2-carbohydrazide, SIS 17, SIS-17
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H38N2OS
Número CAS:
Peso molecular:
366.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(ccc1)C(=O)NNCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H38N2OS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-22-23-21(24)20-17-16-19-25-20/h16-17,19,22H,2-15,18H2,1H3,(H,23,24)
chave InChI
HSHXDCVZWHOWCS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent and selective HDAC11 inhibitor that effectively upregulates cellular serine hydroxymethyl transferase 2 (SHMT2), fatty acylation level.
SIS17 is a potent and selective HDAC11 inhibitor (IC50 = 830 nM; IC50 >100 μM against HDAC1/4/8 or SIRT1/2/3/6) that effectively upregulates HDAC11 substrate, serine hydroxymethyl transferase 2 (SHMT2), fatty acylation level in MCF7 cells (12.5 μM).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)