Documentos Principais
SML2644
Sigma-Aldrich
NCGC00135472
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,4-Difluoro-N-[3-(3-methylimidazo[1,2-a]pyrimidin-2-yl)phenyl]-benzamide, C2A
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 761,00
25 MG
R$ 2.460,00
R$ 761,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 761,00
25 MG
R$ 2.460,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H14F2N4O
Número CAS:
Peso molecular:
364.35
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 761,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(ccc(c1)C(=O)Nc2cc(ccc2)c3nc4[n](c3C)cccn4)F
InChI
1S/C20H14F2N4O/c1-12-18(25-20-23-8-3-9-26(12)20)13-4-2-5-15(10-13)24-19(27)14-6-7-16(21)17(22)11-14/h2-11H,1H3,(H,24,27)
chave InChI
YOVZCQZBMAXLPR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
NCGC00135472 (C2A) is a resolvin D1 (RvD1) mimetic that activates resolving D1 receptor (DRV1/GPR32) and stimulate phagocytosis of serum-treated zymosan. NCGC00135472 enhances macrophage phagocytosis of live E. coli.
resolvin D1 (RvD1) mimetic that activates DRV1/GPR32
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nan Chiang et al.
Cell chemical biology, 26(2), 244-254 (2018-12-18)
Resolution of acute inflammation is governed, in part, by specialized pro-resolving mediators, including lipoxins, resolvins, protectins, and maresins. Among them, resolvin D1 (RvD1) exhibits potent pro-resolving functions via activating human resolvin D1 receptor (DRV1/GPR32). RvD1 is a complex molecule that requires