Documentos Principais
SML2637
Sigma-Aldrich
NPD8733
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[2-(4-Methoxybenzoyl)-3-benzofuranyl]acetamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 761,00
25 MG
R$ 2.460,00
R$ 761,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 761,00
25 MG
R$ 2.460,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H15NO4
Número CAS:
Peso molecular:
309.32
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 761,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(c1c2c([o]c1C(=O)c3ccc(cc3)OC)cccc2)C(=O)C
InChI
1S/C18H15NO4/c1-11(20)19-16-14-5-3-4-6-15(14)23-18(16)17(21)12-7-9-13(22-2)10-8-12/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)
chave InChI
NQZBUYPGHZTWIR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
NPD8733 is an inhibitor of cancer cell-enhanced fibroblast migration. NPD8733 binds to valosin-containing protein (VCP)/p97.
inhibitor of cancer cell-enhanced fibroblast migration
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kruthi Suvarna et al.
The Journal of biological chemistry, 294(9), 2988-2996 (2019-01-06)
Carcinoma-associated fibroblasts are fibroblasts activated by surrounding cancer cells. Carcinoma-associated fibroblasts exhibit enhanced cell migration, which plays an important role in cancer metastasis. Previously, we demonstrated enhanced migration of NIH3T3 fibroblasts when they were cultured in the presence of MCF7