Documentos
SML2610
Sigma-Aldrich
Seselin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2′,2′-Dimethylpyranocoumarin, 8,8-Dimethyl-2H,8H-benzo[1,2-b:3,4-b′]dipyran-2-one, Amyrolin, Seseline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
228.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C14H12O3/c1-14(2)8-7-10-11(17-14)5-3-9-4-6-12(15)16-13(9)10/h3-8H,1-2H3
chave InChI
QUVCQYQEIOLHFZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Seselin is an anti-inflammatory, anti-parasitic and antifungal pyrancoumarin found in anise and other plants. It appears that seselin targets Jak2 to block the proinflammatory phenotype of macrophages in models of sepsis. Seselin down-regulates levels of proinflammatory factors and activity of STAT1 and p65 in models of sepsis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3