This product is an oil, the solubility has not been tested. However, It is reportedly soluble in DMSO, acetonitrile, acetone, chloroform , dichloromethane. Avoid methanol and ethanol as this will cause the product to quickly degrade. For HPLC applications, DMSO is the preferred solvent. Please see the link below to review a publication that may be helpful:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7484159/
SML1743
ETaKG
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Oxo-pentanedioic acid 5-ethyl ester 1-(3-trifluoromethyl-benzyl) ester, 5-Ethyl 1-(3-(trifluoromethyl)benzyl) 2-oxopentanedioate
Selecione um tamanho
R$ 751,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 751,00
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
oil
cor
colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(CCC(OCC)=O)=O)OCC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1
InChI
1S/C15H15F3O5/c1-2-22-13(20)7-6-12(19)14(21)23-9-10-4-3-5-11(8-10)15(16,17)18/h3-5,8H,2,6-7,9H2,1H3
chave InChI
OKDCLZOKKGLMIX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Hi Can you please tell me about the solubility and the concentration of EtaKG ? DMSO ? Best regards Salwan
1 answer-