Documentos Principais
SML2431
Sigma-Aldrich
VU0134992 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(2-Bromo-4-isopropylphenoxy)-N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)acetamide hydrochloride, 2-[2-bromo-4-(1-methylethyl)phenoxy]-N-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-acetamide hydrochloride
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 807,00
25 MG
R$ 3.263,00
R$ 807,00
Previsão de entrega em19 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 807,00
25 MG
R$ 3.263,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H31BrN2O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
447.84
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 807,00
Previsão de entrega em19 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C1=CC(Br)=C(OCC(NC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2)=O)C=C1.Cl
chave InChI
QXKQUPCNSXWIDX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
VU0134992 is an orally available, potent and selective modulator of the inward rectifier potassium (Kir) channel Kir4.1 (KCNJ10) that induces diuresis, natriuresis, and kaliuresis in rats.
orally available, potent and selective modulator of the inward rectifier potassium (Kir) channel Kir4.1 (KCNJ10)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)