Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB5701141
Sigma-Aldrich
Anti-Pan Lactic acid-Lysine antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.386,00
R$ 2.386,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.386,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 2.386,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
0.545 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
lactylation (Pan Lys)
Imunogênio
A synthetic peptide of human Pan Lactic acid-Lysine.
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)