SML2313
Higenamine hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Higenamine hydrochloride, (RS)-Norcoclaurine hydrochloride, (±)-1,2,3,4-tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,7-Isoquinolinediol hydrochloride, (±)-Demethylcoclaurine, (±)-Norcoclaurine hydrochloride, (±)-O-Demethylcoclaurine hydrochloride, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,7-isoquinolinediol hydrochloride, dl-Demethylcoclaurine hydrochloride, (±)-Demethylcoclaurine hydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(O)C=C(C(CC2=CC=C(O)C=C2)NCC3)C3=C1.Cl
InChI
1S/C16H17NO3.ClH/c18-12-3-1-10(2-4-12)7-14-13-9-16(20)15(19)8-11(13)5-6-17-14;/h1-4,8-9,14,17-20H,5-7H2;1H
chave InChI
SWWQQSDRUYSMAR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)