Documentos Principais
PHL83509
Higenamine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(±)-Demethylcoclaurine hydrochloride, (±)-Norcoclaurine hydrochloride
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 3.680,00
R$ 3.680,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 3.680,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H17NO3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
307.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 3.680,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(O)C=C(C(CC2=CC=C(O)C=C2)NCC3)C3=C1.Cl
InChI
1S/C16H17NO3.ClH/c18-12-3-1-10(2-4-12)7-14-13-9-16(20)15(19)8-11(13)5-6-17-14;/h1-4,8-9,14,17-20H,5-7H2;1H
chave InChI
SWWQQSDRUYSMAR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)