BP697
Lofepramine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-(4-Chlorobenzoylmethyl)-3-(10,11-dihydro-5h-dibenz[b,f]azepin-5-yl)-n-methylpropylamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
lofepramine
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN(CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13)CC(=O)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C26H27ClN2O.ClH/c1-28(19-26(30)22-13-15-23(27)16-14-22)17-6-18-29-24-9-4-2-7-20(24)11-12-21-8-3-5-10-25(21)29;/h2-5,7-10,13-16H,6,11-12,17-19H2,1H3;1H
chave InChI
ZWZIQPOLMDPIQM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)