Please see section 3 and section 15 of the Safety Data Sheet:
https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/sml2231.
SML2231
Erasin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(E)-N′-((6-(tert-butyl)-4-oxo-4H-chromen-3-yl)methylene)nicotinohydrazide, Erlotinib-resistance antagonizing STAT3 inhibitor
Selecione um tamanho
R$ 443,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 443,00
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(/C=N/NC(C2=CC=CN=C2)=O)=COC3=CC=C(C(C)(C)C)C=C31
InChI
1S/C20H19N3O3/c1-20(2,3)15-6-7-17-16(9-15)18(24)14(12-26-17)11-22-23-19(25)13-5-4-8-21-10-13/h4-12H,1-3H3,(H,23,25)/b22-11+
chave InChI
JHUVYXUBEMYTNO-SSDVNMTOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
I need a list of the percentage of ingredients in ERASI for products going to Canada. Required by health canada for personal care products.
1 answer-