SML2091
Dalcetrapib
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
JTT-705, RO-4607381, S-[2-[[1-(2-ethylbutyl)cyclohexane]carbonylamino]phenyl]-2-methylpropanethioate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(SC1=CC=CC=C1NC(C2(CCCCC2)CC(CC)CC)=O)=O
InChI
1S/C23H35NO2S/c1-5-18(6-2)16-23(14-10-7-11-15-23)22(26)24-19-12-8-9-13-20(19)27-21(25)17(3)4/h8-9,12-13,17-18H,5-7,10-11,14-16H2,1-4H3,(H,24,26)
chave InChI
YZQLWPMZQVHJED-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3