Documentos Principais
PZ0222
Sigma-Aldrich
PF-04445597
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[(1S)-1-[2-[[[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]methyl](2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)amino]methyl]-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylpropyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 435,00
25 MG
R$ 1.745,00
R$ 435,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 435,00
25 MG
R$ 1.745,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H31F9N6O2
Número CAS:
Peso molecular:
666.58
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 435,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-04445597 is a potent, orally bioavailable inhibitor of cholesteryl ester transfer protein (CETP).
PF-04445597 is an inhibitor of CETP.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)