The solubility of the product SML2079, ATN-161, has not been tested as per the specification. According to R&D Systems, it is dissolved in water at a concentration of 2 mg/ml. Additionally, according to Selleckchem, it is soluble in water at a concentration of 13 mg/mL (21.75 mM).
SML2079
ATN-161
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Acetyl-L-prolyl-L-histidyl-L-seryl-L-cysteinyl-L-aspartamide, Ac-PHSCN-NH2, Ac-Pro-His-Ser-Cys-Asn-NH2, PHSCN (Modifications: Pro-1 = N-terminal Ac, Asn-5 = C-terminal amide)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
SC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]2N(CCC2)C(=O)C)Cc1nc[nH]c1)CO)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)N
InChI
1S/C23H35N9O8S/c1-11(34)32-4-2-3-17(32)23(40)29-14(5-12-7-26-10-27-12)20(37)30-15(8-33)21(38)31-16(9-41)22(39)28-13(19(25)36)6-18(24)35/h7,10,13-17,33,41H,2-6,8-9H2,1H3,(H2,24,35)(H2,25,36)(H,26,27)(H,28,39)(H,29,40)(H,30,37)(H,31,38)/t13-,14-,15-,16-,17-/m0/s1
chave InChI
MMHDBUJXLOFTLC-WOYTXXSLSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
What is the solubility of the product SML2079, ATN-161?
1 answer-