SML2702
ST045849
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[(4-Chlorophenyl)imino]tetrahydro-4-oxo-3-(2-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylethyl)-2H-1,3-thiazine-6-carboxylic acid, 3-(2-Adamantanylethyl)-2-[(4-chlorophenyl)azamethylene]-4-oxo-l,3-thiazaperhyd roine-6-carboxylic acid, TT04
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N/1CCC23C[C@H](C4)C[C@H](C[C@H]4C3)C2)CC(SC1=N/C5=CC=C(C=C5)Cl)C(O)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3