Documentos Principais
SML2536
Sigma-Aldrich
MRK-740-NC
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(3-(3,5-Dimethoxy-phenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-1-methyl-9-phenyl-1,4,9-triaza-spiro[5.5]undecane
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 789,00
25 MG
R$ 3.083,00
R$ 789,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 789,00
25 MG
R$ 3.083,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H31N5O3
Número CAS:
Peso molecular:
449.55
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 789,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCN(C2=NC(C3=CC(OC)=CC(OC)=C3)=NO2)CC14CCN(C5=CC=CC=C5)CC4
InChI
1S/C25H31N5O3/c1-28-13-14-30(18-25(28)9-11-29(12-10-25)20-7-5-4-6-8-20)24-26-23(27-33-24)19-15-21(31-2)17-22(16-19)32-3/h4-8,15-17H,9-14,18H2,1-3H3
chave InChI
OACWMVMQWRVMAF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
MRK-740-NC is a very weak inhibitor of the in vitro methylation of H3K4 that can serve as negative control for MRK-740 a potent and selective inhibitor of histone methyltransferases PRDM9.
negative control for MRK-740 a potent and selective inhibitor of histone methyltransferases PRDM9
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Abdellah Allali-Hassani et al.
Nature communications, 10(1), 5759-5759 (2019-12-19)
PRDM9 is a PR domain containing protein which trimethylates histone 3 on lysine 4 and 36. Its normal expression is restricted to germ cells and attenuation of its activity results in altered meiotic gene transcription, impairment of double-stranded breaks and