Documentos Principais
5.05479
Sigma-Aldrich
SIRT1/2/3 pan Inhibitor
Sinônimo(s):
SIRT1/2/3 pan Inhibitor, 4-(4-(2-Pivalamidoethyl)piperidin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine-6-carboxamide, pan SIRT1/2/3 Inhibitor, pan SIRT1/2/3 Inhibitor, 4-(4-(2-Pivalamidoethyl)piperidin-1-yl)thieno[3,2-d]pyrimidine-6-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H27N5O2S
Número CAS:
Peso molecular:
389.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A thienopyrimidinylcarboxamide that acts as a highly potent, reversible pan sirtuin (SIRT) inhibitor (IC50 = 15, 10, and 33 nM for SIRT1, 2, and 3, respectively). Shown to bind to the SIRT catalytic site and occupy both the nicotinamide C-pocket and acetyl lysine substrate channel. Exhibits high selectivity over a panel of protein kinases, nuclelar receptors, GPCRs, and ion-channels (IC50 >10 µM). Poorly affects hERG and cytochrome P450s (>50 µM). Exhibits desirable stability in microsomal preparations (human CLint = 15.8 µL/min/mg, mouse CLint = 12.7 µL/min/mg) and high solubility (297 µM), and low LogD (2.73).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
SIRT1/2/3
Reversible: yes
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Disch, J.S., et al. 2013. J. Med. Chem.57, 1275.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2