SML1852
8-Aminoguanosine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,8-Diamino-inosine, NSC 90390
Selecione um tamanho
R$ 443,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 443,00
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to brown
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(C2=C(N1)N([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(N)=N2)=O
InChI
1S/C10H14N6O5/c11-9-14-6-3(7(20)15-9)13-10(12)16(6)8-5(19)4(18)2(1-17)21-8/h2,4-5,8,17-19H,1H2,(H2,12,13)(H3,11,14,15,20)
chave InChI
FNXPTCITVCRFRK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)